5.00517
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004
동의어(들):
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004, CRL1 SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCF SKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetami, CRL1SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCFSKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(c1c(cc(cc1)CCCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C13H19NO/c1-4-5-6-12-7-8-13(10(2)9-12)14-11(3)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
ZFVMECVBUGMWIX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
기타 정보
Rico-Bautista, E., et al. 2010. BMC Biol.8, 153.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2