주요 문서
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
동의어(들):
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
219.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable