Merck
4.80910
SAFC
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103206
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
형식
mixture
저장 온도
2-30°C
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입