생화학적/생리학적 작용
Cell permeable: yes
Primary Target
MEK 1, MEK 2
MEK 1, MEK 2
Target IC50: 72 nM, 58 nM
포장
Packaged under inert gas
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
기타 정보
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code