444153
MDM2/MDMX Dual Inhibitor, RO-5963
동의어(들):
MDM2/MDMX Dual Inhibitor, RO-5963, MDM2 Inhibitor VIII, MDMX Inhibitor III, ( Z)-2-(4-((6-Chloro-7-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(3,4-difluorophenyl)-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)acetamide, MDM2 Antagonist V, MDM2 Inhibitor VIII, MDMX Inhibitor III, (Z)-2-(4-((6-Chloro-7-methyl-1H-indol-3-yl)methylene)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(3,4-difluorophenyl)-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)acetamide, MDM2 Antagonist V
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
orange-brown
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
MDMX
MDM2
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable