주요 문서
4440-M
Millipore
D-Mannose
동의어(들):
D-Mannose, D-Mannopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
설명
Merck USA index - 14, 5747
Quality Level
분석
≥98% (GC, HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: 2.5 mg/mL
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable