341310
FABP4 Inhibitor
The FABP4 Inhibitor, also referenced under CAS 300657-03-8, controls the biological activity of FABP4.
동의어(들):
FABP4 Inhibitor, adipocyte Fatty-Acid-Binding Protein Inhibitor, ((2ʹ-(5-Ethyl-3,4-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)(1,1ʹ-biphenyl)-3-yl)oxy)-acetic acid, BMS309403, BMS-309403, BMS 309403
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]3(nc(c(c3CC)c5ccccc5)c4ccccc4)c1c(cccc1)c2cc(ccc2)OCC(=O)O
InChI
1S/C31H26N2O3/c1-2-27-30(22-12-5-3-6-13-22)31(23-14-7-4-8-15-23)32-33(27)28-19-10-9-18-26(28)24-16-11-17-25(20-24)36-21-29(34)35/h3-20H,2,21H2,1H3,(H,34,35)
InChI key
SJRVJRYZAQYCEE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Sulsky, R., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 3511.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable