주요 문서
324483
Sigma-Aldrich
Ebselen
동의어(들):
Ebselen, 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NOSe
CAS Number:
Molecular Weight:
274.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
Quality Level
SMILES string
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N