262017
APE1 Inhibitor III
The APE1 Inhibitor III controls the biological activity of APE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
동의어(들):
APE1 Inhibitor III, Apurinic Endonuclease 1 Inhibitor III, Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease 1 Inhibitor III, N-(3-(1,3-Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-2-yl)acetamide, N-(3-(1,3-Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-2-yl)acetamide, Apurinic Endonuclease 1 Inhibitor III, Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease 1 Inhibitor III
분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
brown
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(CC1)CC2=C1C(C3=NC4=C(C=CC=C4)S3)=C(S2)NC(C)=O
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
APE1
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable