239822
CXCR4 Antagonist III
The CXCR4 Antagonist III controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
동의어(들):
CXCR4 Antagonist III, N²-(4-((3-(Cyclohexylamino)propylamino)methyl)benzyl)-N⁴-(piperidin-4-yl) quinazoline-2,4-diamine, 2HCl, Fusin Antagonist III
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1(N=C(NCC2=CC=C(CNCCCNC3CCCCC3)C=C2)N=C4NC5CCNCC5)=C4C=CC=C1
InChI
1S/C30H43N7/c1-2-7-25(8-3-1)33-18-6-17-32-21-23-11-13-24(14-12-23)22-34-30-36-28-10-5-4-9-27(28)29(37-30)35-26-15-19-31-20-16-26/h4-5,9-14,25-26,31-33H,1-3,6-8,15-22H2,(H2,34,35,36,37)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable