문서
219458
Millipore
D(+)Cellobiose
Substrate for β-glucosidase.
동의어(들):
D(+)Cellobiose, Glcβ1,4Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
crystalline powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Substrate for β-glucosidase.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
기타 정보
Pitson, S.M., et al. 1997. Enzyme Microb. Technol. 21, 182.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable