217721
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
InSolution Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone
About This Item
추천 제품
제품명
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CNC2=NC(=O)\C(=C\c3cc4c(nccc4)cc3)\S2
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
InChI key
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Cdk1/B1 and Cdk1/A
Cdk2/E, PKCδ, and SGK
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)