주요 문서
20-122
Sigma-Aldrich
S6 Kinase Substrate Cocktail
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
양식
liquid
Quality Level
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
유전자 정보
human ... RPS6KA1(6195)
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable