주요 문서
2003999
Sigma-Aldrich
Alizarin Red Solution
동의어(들):
Alizarin Red Staining Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116134
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable