product name
Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, The Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, also referenced under CAS 852808-04-9, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
InChI key
HPLNQCPCUACXLM-PGUFJCEWSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Oltersdorf, T., et al. 2005. Nature435, 677.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable