Key Documents
1.94526
Supelco
Triethanolamine
EMPLURA®
동의어(들):
Triethanolamine, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HOCH2CH2)3N
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
유용한 pH 범위
7.3-8.3
pKa(25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.94526.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
354.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
179 °C - closed cup