Key Documents
1.94507
Supelco
Water
Distilled, EMPLURA®
동의어(들):
Water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191602
product name
Water, (distilled), EMPLURA®
제품 라인
EMPLURA®
형태
(distilled)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available