Key Documents
1.93803
Supelco
Titanium(IV) oxide
EMPLURA®
동의어(들):
Titanium(IV) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O2Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
79.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
11181502
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable