Key Documents
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3KO2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable