주요 문서
1.93645
Supelco
Magnesium sulfate heptahydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Magnesium sulfate heptahydrate, Epsom salts
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgSO4 · 7H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
246.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable