주요 문서
1.93638
Supelco
Potassium chloride
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KCl
CAS Number:
Molecular Weight:
74.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable