주요 문서
1.93606
Supelco
Sodium chloride
EMPLURA®
동의어(들):
Sodium chloride, Halite, NaCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
mp
801 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93606.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93606.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93606.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable