주요 문서
1.93261
Supelco
Sodium sulfite anhydrous
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium sulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
anhydrous
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable