Key Documents
1.93250
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
di-Sodium tartrate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable