주요 문서
1.93244
Supelco
Sodium acetate anhydrous
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H3NaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
Grade:
ACS reagent
anhydrous
Grade
ACS reagent
anhydrous
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93244.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable