주요 문서
1.93241
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
392.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable