주요 문서
1.93213
Supelco
Ammonium dihydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium dihydrogen phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)H2PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
115.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable