주요 문서
1.93202
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
1235.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93202.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable