설명
Merck USA index - 14, 725
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white, with dark tan cast
solubility
5% acetic acid: 2 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
S1SCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C3NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C4N(CCC4)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC3)N)CC(=O)N)C1)CCCCN)C)CCC(=O)O)C(O)C)C)CC(C)C)C)CCCN=C(N)N)CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(Cc2nc[nH]c2)C(
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)
InChI key
YVIIHEKJCKCXOB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
AHP-type Ca2+-activated K+ channel
경고
서열
재구성
기타 정보
Silva, E.G., et al. 1994. Br. J. Pharmacol. 113, 1022.
Wang, X., et al. 1994. Brain Res. 662, 83.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable