주요 문서
1.71203
Supelco
Thermosensor for thermoreactors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
SE.11
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® TR 420
for use with Spectroquant® TR 620
저장 온도
2-30°C
일반 설명
TR 420, TR 620 Spectroquant®
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13