주요 문서
1.67585
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 180 L (Combi-containers)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
in 180L Combi-containers