주요 문서
1.51905
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 150-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
라벨링 범위
4.6% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
컬럼 길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
NH2 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC column
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany