주요 문서
1.51236
Supelco
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115720
NACRES:
SB.52
제품명
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
기술
HPLC: suitable
Quality Level
저장 온도
no temp limit
일반 설명
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
분석 메모
visual control: passes test