Key Documents
1.50828
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-4
suitable for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
21.6% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
12.5 cm × 4 mm
표면적
350 m2/g
기질
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge
법적 정보
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany