주요 문서
1.50605
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
동의어(들):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
21.6% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
기질
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code