제품명
SeQuant™ ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L114
제품 라인
SeQuant™
특징
endcapped: no
파라미터
500 bar pressure
70 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
컬럼 길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
ZIC-HILIC bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
200 Å pore size
작동 pH
2-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
분석 메모
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
시험 성적서(COA)
프로토콜
Separation of p-Toluenesulfonic acid (PTSA); Pyrimethamine
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid