주요 문서
1.50012
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
동의어(들):
Hibar HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
제품명
Hibar® 125-4,6, suitable for HPLC
파라미터
400 bar pressure
Quality Level
기술
HPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
12.5 cm × 4 mm
분리 기술
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC column, customized packing, please specify packing material
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany