주요 문서
14432-M
Millipore
YM Discs 100K NMWL 63.5MM 10PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable