주요 문서
125162
Millipore
Eshmuno® A Resin
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
동의어(들):
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
ligand
protein A
Quality Level
material
polypropylene housing
제품 라인
Eshmuno®
양식
prepacked column
제조업체/상표
Eshmuno®
파라미터
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
컬럼 직경 × 길이
5 mm × 10 mm
용적
0.2 mL
기질 활성군
Polyvinyl Ether
평균 입자 크기
50 μm
용량
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
응용 분야
mAb
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
5 x 10mm ESHMUNO®
법적 정보
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13