주요 문서
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
동의어(들):
Silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115709
EC 인덱스 번호:
231-545-4
NACRES:
SB.52
제품명
LiChrospher® Si 60 (5 µm), LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
LiChrospher®
효능
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
특징
endcapped: no
파라미터
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
Silica bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
60 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
벌크 밀도
200‑800 kg/m3
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
결합
Replaces: 19640-9
분석 메모
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable