주요 문서
1.19127
Supelco
LICHROLUT® Florisil® solid phase extraction (SPE) tubes
(150 - 250 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
동의어(들):
Florisil SPE Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
제품명
LiChrolut® Florisil® (150 - 250 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes, package of 30 columns
포장
package of 30 columns
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
저장 온도
no temp limit
일반 설명
30 extraction columns per package
분석 메모
Appearance: conforms
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany