119123
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
동의어(들):
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
분석
>90% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
<10% ADP (HPLC)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
일반 설명
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable