Key Documents
1.16869
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Superspher®
특징
endcapped
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
2.5 cm × 4 mm
기질
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
4 μm
공극 크기
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge
분석 메모
Pressure: ≤ 15 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 50000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 6.0
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany