주요 문서
1.16225
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
동의어(들):
Silica gel 60 RP-18 HPTLC Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 10 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 HPTLC glass plates 20x10cm
분석 메모
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
11 - 23
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 20 - 40
- Reichstein S, steroid test: 50 - 70
- hydrocortisone, steroid test: 65 - 85
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.