Key Documents
1.15534
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
동의어(들):
High-performance thin-layer chromatography plates, Silica gel 60 F₂₅₄
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Glass plates 20 x 20 cm