주요 문서
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
동의어(들):
synthetic calcium silicate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Quality Level
형태
resin
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
기질
PS-DVB
기질 활성군
SCX
입자 크기
300-1100 μm
벌크 밀도
850 kg/m3
분리 기술
cation exchange
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable