주요 문서
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18 (40-63 µm)
for liquid chromatography
동의어(들):
LiChroprep® RP-18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41115711
material
spherical silica gel
Quality Level
입자 크기
40-63 μm
공극 크기
10 nm mean pore size
벌크 밀도
410 kg/m3
응용 분야
plasma purification
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Carbon content: ≥ 15 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.1 - 1.3
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 1.8 - 2.2
separation factor (1-Naphtol/Phenol, selectivity test): 3.9 - 4.4
Particle Size (d10): 31.0 - 37.0 µm
Particle Size (d50): 54.0 - 64.0 µm
Particle Size (d90): 95.0 - 110.0 µm
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
법적 정보
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable