주요 문서
1.12463
Supelco
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
동의어(들):
Ion exchanger Amberlite IRA-402
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
제품명
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Level
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
기질 활성군
SAX
입자 크기
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
벌크 밀도
670 g/L
분리 기술
anion exchange
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable