주요 문서
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
동의어(들):
Europium(III) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Eu2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
351.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
mp
2291 °C
density
7.42 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable