주요 문서
1.09950
Supelco
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
동의어(들):
Antichlor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
제품명
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
0.1 M
기술
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable